Learn More
Thermo Scientific™ tGFP mRNA for 1-Step Human IVT Kits
Código de producto. 15215743 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 UG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15215743 10 μg 10 UG
1 options
Código de producto. 15215743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Exprese rápidamente proteínas funcionales de longitud completa a partir de plantillas de ARNm o plasmídicas con producciones de hasta 100 μg/ml por reacción utilizando estos kits sin células.
Los kits de expresión de proteínas in vitro humana en un paso Thermo Scientific™ permiten la traducción y la modificación postranscripcional de proteínas de longitud completa a partir de plantillas de ARNm o plasmídico con producciones de hasta 100 μg/ml por reacción.
Los kits de IVT humana son sistemas únicos de expresión de proteínas a base de lisados de células HeLa para la traducción in vitro o reacciones de transcripción/traducción acopladas. La expresión de la proteína se realiza en una sola reacción de 90 minutos que puede prolongarse hasta seis horas con una producción continua de proteínas de hasta 100 μg/ml cuando se combina con el vector de expresión optimizado pT7CFE1. Los kits de IVT humana pueden expresar enzimas funcionales, fosfoproteínas, glicoproteínas y proteínas de membrana para su uso inmediato en el estudio de interacciones de proteínas, realizando análisis mutacionales rápidos y midiendo la actividad.
Características destacadas:
Funcional: utiliza la maquinaria traslacional humana para expresar proteínas activas
  • Práctico: realice la transcripción y traducción en un solo paso
  • Alto rendimiento: incremento de las producciones con respecto a la traducción in vitro del reticulocito de conejo
  • Fiable: exprese proteínas que fallan en sistemas de reticulocitos de conejo
Mejor que los métodos tradicionales:
  • Los extractos sin células HeLa son capaces de expresar proteínas con modificaciones postranslacionales
  • La traducción precisa proporciona proteínas de longitud completa compatibles con aplicaciones posteriores
  • La traducción de proteínas se optimiza con el elemento IRES EMCV y otros elementos estabilizadores de ARNm
Incluye:
Los kits completos contienen lisado celular HeLa, proteínas accesorias, mezcla de reacción, agua sin nucleasas, vector de expresión y vector de control positivo para GFP
Requiere:
Incubadora o baño de agua a 30 °C
Recomendada para:
Expresar proteínas para medir la actividad enzimática; realizar análisis mutacional; expresar proteínas para su uso en ensayos de desplazamiento de movilidad en gel; realizar coinmunoprecipitaciones; expresar proteínas citotóxicas; realizar etiquetado de aminoácidos no naturales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ARNm tGFP Pierce
Contenido del kit Molde(s) de control
Tipo ARNm de tGFP
Objetivo GFP (proteína fluorescente verde)
Cantidad 10 μg
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de -70 °C.
Formato Tubo
Tipo de etiqueta no conjugado
Tipo de proteína expresada Proteína de membrana
Línea de productos 1-Step