Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution
Código de producto. 11809260 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
11809260 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 11809260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34012
Solución de sustrato de cloronaftol 1-Step™
La solución de cloronaftol 1-Step Thermo Scientific Pierce es una solución de 4 partes de cloro y 1 de naftol para la detección cromogénica de la actividad de peroxidasa de rábano (HRP) en métodos de tinción de tejido e inmunotransferencia.
El cloronaftol (4-CN, MW = 178,6) reacciona con el HRP formando un producto entre azul y azul/morado distinto para localizar y visualizar la actividad de los anticuerpos conjugados con peroxidasa en blots o muestras de tejido fijo. El sustrato HRP no es tan sensible ni estable como otros sustratos cromogénicos, como el TMB y el DAB. Sin embargo, el precipitado azul/morado fotografía bien, y su solubilidad en alcohol es una propiedad que se puede utilizar en ciertas aplicaciones de doble tinción.
Características de los sustratos de cloronaftol:
  • Sustrato HRP: para la detección de la actividad de peroxidasa de rábano en medios sólidos
  • Cromogénico: no se necesita equipo especial para la visualización
  • Azul/morado: fácil de fotografiar en color o blanco y negro
  • Opción de envase: seleccione el polvo o la solución lista para usar
    Características destacadas de la solución CN Pierce
  • Lista para su uso: no se necesita etanol ni metanol para su disolución; no es necesaria ninguna dilución para su uso
  • Completa: no se necesita ningún tampón ni adición de peróxido de hidrógeno
  • Prefiltrada: no necesita filtrarse antes de su uso como los polvos o las tabletas una vez disuelta
  • Estable: almacenar refrigerada a 4 °C durante al menos un año
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Sustrato
    Método de detección Colorimétrico
    Formulario Líquido
    Línea de productos 1-Step
    Cantidad 250 ml
    Substrate Peroxidasa de rábano picante
    Reactividad Peroxidasa de rábano picante
    Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
    compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H371-Puede provocar daños en los órganos.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P405-Guardar bajo llave.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: methanol