Learn More
1-Stearoil-sn-glicerol, TRC
Código de producto. 30413699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413699 2.5 g 2.50 g
30410058 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22610-61-3
Fórmula molecular C21H42O4
Peso molecular (g/mol) 358.56
Sinónimo Octadecanoic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester, L-(+)-1-Monostearin, 1-O-Octadecanoyl-2n-glycerol
Nombre IUPAC [(2S)-2,3-dihidroxipropilo] octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Stearoyl-sn-glycerol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.3083