Learn More
1-estearoil-rac-glicerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Stearoyl-rac-glycerol-d5 |
| CAS | 1432065-28-5 |
| Fórmula molecular | C21H27D5O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Octadecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester-d5, 1-Monostearin-d5, (+/-)-2,3-Dihydroxypropyl Octadecanoate-d5, 1-Glyceryl Stearate-d5, 1-Monooctadecanoylglycerol-d5, Aldo 33-d5, Aldo 75-d5, Aldo MSD-d5, NSC 3875-d5, Sandin EU-d5, Stearic Acid α-Monoglyceride-d5, Stearic Acid 1-Monoglyceride-d5, Tegin 55G-d5, α-Monostearin-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 363.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.3397 |