Learn More
1-estearoil-rac-glicerol-d5, TRC
Código de producto. 30428320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30428320 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865632.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Stearoyl-rac-glycerol-d5
CAS 1432065-28-5
Fórmula molecular C21H27D5O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Octadecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester-d5, 1-Monostearin-d5, (+/-)-2,3-Dihydroxypropyl Octadecanoate-d5, 1-Glyceryl Stearate-d5, 1-Monooctadecanoylglycerol-d5, Aldo 33-d5, Aldo 75-d5, Aldo MSD-d5, NSC 3875-d5, Sandin EU-d5, Stearic Acid α-Monoglyceride-d5, Stearic Acid 1-Monoglyceride-d5, Tegin 55G-d5, α-Monostearin-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3/i18D2,19D2,20D
SMILES OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 363.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.3397
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.