Learn More
1-estearoil-2-linoleoil-sn-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol |
| CAS | 34487-26-8 |
| Fórmula molecular | C39H72O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-(Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (S)-(9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,37,40H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3/b14-12-,20-18-/t37-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de [(2S)-3-hidroxi-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 620.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 620.538 |