Learn More
uvex Zapato 1 Sport NC blanco O1 FO SRC, anchura 11
Código de producto. 17893180 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893180 50 1 par
17843170 35 1 par
17853170 36 1 par
17863170 37 1 par
17873170 38 1 par
17883170 39 1 par
17893170 40 1 par
17803180 41 1 par
17813180 42 1 par
17823180 43 1 par
17833180 44 1 par
17843180 45 1 par
17853180 46 1 par
17863180 47 1 par
17873180 48 1 par
17883180 49 1 par
17803190 51 1 par
17813190 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17893180 Proveedor uvex N.º de proveedor 6570850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    125.85€ / 1 pares
    Ahorro 5.15€
    3% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con un diseño ligero, materiales de alta tecnología y una suela de diseño ergonómico, el zapato Uvex 1 Sport NC blanco es el compañero ideal para la jornada laboral y más allá. La parte superior hidrófoba garantiza un control climático optimizado y protege de manera fiable al usuario contra líquidos y otros contaminantes.
  • Zapato de trabajo O1 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
  • Lavables hasta 30 °C
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Cordones elásticos con liberación rápida para ajuste individual
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
  • La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
  • Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
  • Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Textiles
Tamaño 50
Material del dedo del pie Puntera plana
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Sin látex Sí
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD