Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 S2 SRC
Código de producto. 15371203 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
10 cm
11 cm
14 cm
Tamaño:
35
38
42
48
50
51
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
15371203 11 cm 35 cada uno
15321193 10 cm 38 cada uno
15361193 10 cm 42 cada uno
15321203 10 cm 48 cada uno
15321223 11 cm 50 cada uno
15331223 11 cm 51 cada uno
15341223 11 cm 52 cada uno
15341173 14 cm 38 cada uno
15341183 14 cm 48 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15371203 Proveedor uvex N.º de proveedor 8544835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    127.02€ / paquete de 1
    Ahorro 12.98€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S2 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera – Compacto, de forma anatómica, no conductor térmico y con buena estabilidad lateral.
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuado para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Seguro médico del estado
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Amarillo
Material de encaje Elástico
Material Microvelour
Tamaño 35
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD