Learn More
uvex Sandalias de seguridad 1 S1 SRC
Código de producto. 15391063 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
11 cm
Tamaño:
39
41
42
45
46
47
49
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
15391063 11 cm 41 cada uno
15371063 11 cm 39 cada uno
15301073 11 cm 42 cada uno
15331073 11 cm 45 cada uno
15341073 11 cm 46 cada uno
15351073 11 cm 47 cada uno
15371073 11 cm 49 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15391063 Proveedor uvex N.º de proveedor 8542841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    122.24€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las sandalias de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Las sandalias se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Las sandalias proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera – Compacto, de forma anatómica, no conductor térmico y con buena estabilidad lateral.
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuado para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Seguro médico del estado
  • Dos correas de velcro para ajustar la anchura individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Correas de Velcro
Color Negro, Gris
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 41
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD