Learn More
uvex Zapatos de seguridad bajos 1 S1 SRC
Los zapatos de seguridad bajos UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
Marca:  uvex 8543840
118.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15301143
  • 135.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Descripción
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Amarillo
Malla de distancia
40
Compuesto
Unisex
No
ESD Safety Shoe
Elástico
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU)
11 cm
Trainers
S1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
uvex Zapatos de seguridad bajos 1 S1 SRC > 11, 40