Learn More
1-S-Octil-β -D-tioglucopiranósido, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239643 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10731361 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10137653 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10239643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315000100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 85618-21-9 | Molecular Formula: C14H28O5S | Molecular Weight: 308.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14H28O5S
Peso molecular (g/mol) 308.44
Número MDL MFCD00012189
Clave InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinónimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotación específica -46
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.