Learn More
1-S-Octil-β -D-tioglucopiranósido, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137653 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10731361 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10239643 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10137653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315000025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14H28O5S
Peso molecular (g/mol) 308.44
Número MDL MFCD00012189
Clave InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinónimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Condición de rotación específica − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotación específica -46
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación