Learn More
1-[(S)-O-(5-Isoquinolinesulfonil)-N-metiltirosil]-4-fenil-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(S)-O-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyltyrosyl]-4-phenyl-piperazine |
| CAS | 1391068-10-2 |
| Fórmula molecular | C29H30N4O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H30N4O4S/c1-30-27(29(34)33-18-16-32(17-19-33)24-7-3-2-4-8-24)20-22-10-12-25(13-11-22)37-38(35,36)28-9-5-6-23-21-31-15-14-26(23)28/h2-15,21,27,30H,16-20H2,1H3/t27-/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@@H](Cc1ccc(OS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | [4-[(2S)-2-(metilamino)-3-oxo-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propil]fenil] isoquinolina-5-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 530.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.1988 |