Learn More
1-[(S)-N-terc-Boc-N-metiltirosil]-4-fenilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(S)-N-tert-Boc-N-methyltyrosyl]-4-phenylpiperazine |
| CAS | 1391068-29-3 |
| Fórmula molecular | C25H33N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33N3O4/c1-25(2,3)32-24(31)26(4)22(18-19-10-12-21(29)13-11-19)23(30)28-16-14-27(15-17-28)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,22,29H,14-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(4-hidroxifenil)-1-oxo-1-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-2-il]-N-metilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 439.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.2471 |