Learn More
(1'S,2R)-2-[(1',2'-O-Isopropilideno)dihidroxietil]-6-fluorocroman-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1'S,2R)-2-[(1',2'-O-Isopropylidene)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-one |
| CAS | 797054-21-8 |
| Fórmula molecular | C14 H15 F O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-6-fluoro-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)17-7-13(19-14)12-6-10(16)9-5-8(15)3-4-11(9)18-12/h3-5,12-13H,6-7H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2CC(=O)c3cc(F)ccc3O2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-6-fluoro-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.095 |