Learn More
(1'S,2'S)-Nicotina 1'-óxido, TRC
Código de producto. 18073250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073250 100 mg 100 miligramos
18033650 25 mg 25 miligramos
18032650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN427500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51095-86-4
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, (1's,2's)-Nicotine-N'-oxide, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine, (1'S,2'S)-Nicotine 1'-oxide, (1'S,2'S)-Nicotine-1'-oxide
Nombre IUPAC 3-[(1S,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il]piridina
SMILES C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106
Porcentaje de pureza >95%