Learn More
(1'S,2'S)-Nicotina 1'-óxido, TRC
Product Code. 18033650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
18033650 25 mg 25 miligramos
18032650 1 g 1 g
18073250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18033650 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN42750025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51095-86-4
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, (1's,2's)-Nicotine-N'-oxide, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine, (1'S,2'S)-Nicotine 1'-oxide, (1'S,2'S)-Nicotine-1'-oxide
Nombre IUPAC 3-[(1S,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il]piridina
SMILES C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106
Porcentaje de pureza >95%