Learn More
(1'S,2'S)-Nicotina 1'-óxido y (1'R,2'S)-Mezcla de nicotina 1'-óxido, TRC
Código de producto. 18042350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18042350 100 mg 100 miligramos
18010450 10 mg 10 miligramos
18022650 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18042350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN427510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-26-9
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 178.231
Sinónimo Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 1'-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (2S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-Nicotine 1'-N-oxide, (-)-Nicotine 1'-oxide, (2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-ium-1-olate, N-Oxynicotine, Nicotine 1'-N-oxide, Nicotine-N'-oxide, Oxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1'-N-oxide, S-Nicotine-N-oxide, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide, Nicotine N'-oxide
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il]piridina
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106
Porcentaje de pureza >95%