Learn More
(1'RS,2'S)-Nicotina 1,1'-Di-N-óxido [20% en etanol], TRC
Código de producto. 30479538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479538 0.5 mL
30465490 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4150000.5ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129547-84-8
Fórmula molecular C10 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo (1Rs,2S)-Nicotine 1,1-Di-N-Oxide
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il]-1-oxidopiridina-1-io
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1'R, 2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide
Cantidad 0.5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(14)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11(13)8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1055
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20%