Learn More
(1'R,2S)-2-(1',2'-dihidroxietil)-6-fluorocromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1'R,2S)-2-(1',2'-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane |
| CAS | 303176-39-8 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2-ethanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13FO3/c12-8-2-4-10-7(5-8)1-3-11(15-10)9(14)6-13/h2,4-5,9,11,13-14H,1,3,6H2/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.085 |