Learn More
Cloruro de 1-pirrolidinecarbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353027 5 g 5 g
11343027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13396.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133.575 g/mol
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride, is used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-pirrolidinecarbonil se utiliza en la síntesis de (S)-4-(2-((benziloxi)carbonil)amino)-3-metoxi-3-oxopropil)fenil pirrolidina-1-carboxilato.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-63-8
Fórmula molecular C5H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 133.575
Número MDL MFCD00051321
Clave InChI XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
Nombre IUPAC Cloruro de pirrolidina-1-carbonil
SMILES C1CCN(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Punto de ebullición 75°C (1mmHg)
Índice de refracción 1.494
Número UN UN3265
Beilstein 110281
Información de solubilidad It reacts with water.
Densidad 1.209
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.58
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%