Learn More
Cloruro de 1-pirrolidinecarbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343027 1 g 1 g
11353027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13396.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133.575 g/mol
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride, is used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-pirrolidinecarbonil se utiliza en la síntesis de (S)-4-(2-((benziloxi)carbonil)amino)-3-metoxi-3-oxopropil)fenil pirrolidina-1-carboxilato.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-63-8
Fórmula molecular C5H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 133.575
Número MDL MFCD00051321
Clave InChI XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
Nombre IUPAC Cloruro de pirrolidina-1-carbonil
SMILES C1CCN(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Punto de ebullición 75°C (1mmHg)
Índice de refracción 1.494
Número UN UN3265
Beilstein 110281
Información de solubilidad It reacts with water.
Densidad 1.209
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.58
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride