Learn More
Sal de amonio del ácido 1-pirrolidinacarboditioico, TRC
Código de producto. 30415239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
15 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415239 15 g 15 g
1 options
Código de producto. 30415239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99798515G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt
CAS 5108-96-3
Fórmula molecular C5H12N2S2
Cantidad 15 g
Sinónimo 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
SMILES [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1
Nombre IUPAC azanio;pirrolidina-1-carboditioato
Peso molecular (g/mol) 164.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0442