Learn More
Sal amónica de ácido 1-pirrolidinacarboditióico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460158 25 g 25 g
11470158 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23731.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146.246 g/mol
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt is useful for biochemical applications including metal chelation. It is used to prevent the induction of nitric oxide synthase. It is also essential to inhibit apoptosis in leukemia HL-60 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal amónica de ácido 1-pirrolidinacarboditióico es útil para aplicaciones bioquímicas, incluida la quelación de metales. Se utiliza para prevenir la inducción de la óxido nítrico sintasa. También es esencial para inhibir la apoptosis en las células HL-60 de leucemia.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5108-96-3
Fórmula molecular C5H8NS2-
Peso molecular (g/mol) 146.246
Número MDL MFCD00012720
Clave InChI VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboditioato
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Punto de fusión 150°C to 155°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3730472
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.29
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammoniumsalt