Learn More
Ácido 1-pirrolidinacarboditioico, sal de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10081870 100 g Frasco de vidrio 100 g
10297353 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162050250
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido 1-pirrolidinacarboditióico, sal de amonio, 98 %, C5H12N2S2, número CAS-5108-96-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5108-96-3
Fórmula molecular C5H12N2S2
Peso molecular (g/mol) 164.28
Número MDL MFCD00012720
Clave InChI VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboditioato
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.