Learn More
1-Pirrolidinacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331397 5 g 5 g
11321397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01737.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29134-29-0 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29134-29-0
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00014098
Clave InChI NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
PubChem CID 95270
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilacetonitrilo
SMILES C1CCN(C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidineacetonitrile
Índice de refracción 1.4563
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 106157
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 97%