Learn More
Clorhidrato de ácido 1-(pirimidin-4-il)piperidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 179051-38-8 |
| Fórmula molecular | C10H13N3O2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c14-10(15)8-2-5-13(6-3-8)9-1-4-11-7-12-9;/h1,4,7-8H,2-3,5-6H2,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccncn2 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0775 |