Learn More
Ácido 1-pirimidin-2-il-piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10546484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10546484 10 g 10 g
10001174 1 g 1 g
10401474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20701EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 303144-44-7
Fórmula molecular C10H12N3O2
Peso molecular (g/mol) 206.23
Número MDL MFCD00664474
Clave InChI DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
Nombre IUPAC ácido 1-pirimidin-2-ilpiperidina-4-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%