Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-(piridin-3-ilmetil)-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15572303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15572303 5 g 5 g
15562303 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15572303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 864754-21-2
Fórmula molecular C15H20BN3O2
Peso molecular (g/mol) 285.15
Número MDL MFCD08706029
Clave InChI LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
PubChem CID 17999185
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 102.0°C to 106.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 3-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]metil]piridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2