Learn More
Clorhidrato de 1-piridin-3-il-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1010133-97-7 |
| Fórmula molecular | C9H13N3•HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(3-Pyridinyl)piperazine Hydrochloride, 1-(3-Pyridyl)piperazine Hydrochloride, 1-(Pyridin-3-yl)piperazine Hydrochloride, 3-(Piperazin-4-yl)pyridine Hydrochloride, NSC 505538 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3.ClH/c1-2-9(8-11-3-1)12-6-4-10-5-7-12;/h1-3,8,10H,4-7H2;1H |
| SMILES | C1=CC(=CN=C1)N2CCNCC2.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 1-(piridin-3-il)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.09 |