Learn More
1-(piridin-3-il)etan-1-ona (3-acetilpiridina), Mikromol™
Descripción
1-(Piridin-3-il)etan-1-ona (3-Acetilpiridina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| CAS | 350-03-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Imatinib Mesilate Imp. H (EP), 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine, Imatinib Mesilate Impurity H, Imatinib Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-3-iletanona |
| Mostrar más |