Learn More
1-piridin-2-il-propan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyridin-2-yl-propan-2-one |
| CAS | 6302-02-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Pyridinyl)-2-propanone, (2-Pyridyl)acetone, 1-(2-Pyridyl)acetone, 1-(Pyridin-2-yl)acetone, 1-Pyridyl-2-propanone, 2-(2-Oxopropan-1-yl)pyridine, 2-Acetonylpyridine, 2-Picolyl Methyl Ketone, NSC 42754 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-2-ilpropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 135.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0684 |