Learn More
Diclorhidrato de ácido 1-(pirid-3-ilmetil)piperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10575944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10123044 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69851DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 946409-40-1
Fórmula molecular C12H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 293.188
Número MDL MFCD06801260
Clave InChI FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 42935493
Nombre IUPAC ácido 1-(piridin-3-ilmetil)piperidina-4-carboxílico; diclorhidrato
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.19
Porcentaje de pureza 95%