Learn More
[1-(Pirid-3-ilmetil)piperid-4-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021784 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10756725 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021784 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69809CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 934570-59-9
Fórmula molecular C12H18N2O
Peso molecular (g/mol) 206.289
Número MDL MFCD09879988
Clave InChI RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
PubChem CID 24229775
Nombre IUPAC [1-(piridin-3-ilmetil)piperidin-4-il]metanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%