Learn More
1-pireilmetil metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30409786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30409786 5 mg
1 options
Código de producto. 30409786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9905005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384342-65-8
Fórmula molecular C18 H14 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo Methanesulfonothioic acid, S-(1-pyrenylmethyl) ester, 1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
Nombre IUPAC 1-(metilsulfonilsulfanimetil)pireno
SMILES CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0435