Learn More
1-Sulfato de Pirenilo Potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyrenyl Potassium Sulfate |
| CAS | 1950586-56-7 |
| Fórmula molecular | C16 H11 K O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O4S.K/c17-21(18,19)20-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K]OS(=O)(=O)OC1=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C(C=C1)C2C34 |
| Nombre IUPAC | 10b,10c-dihidropireno-1-iloxisulfonioxipotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 338.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0015 |