Learn More
Acetato de 1-pirenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyrenol Acetate |
| CAS | 78751-40-3 |
| Fórmula molecular | C18H12O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Acetoxypyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12O2/c1-11(19)20-16-10-8-14-6-5-12-3-2-4-13-7-9-15(16)18(14)17(12)13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | O=C(C)OC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C1C=C4 |
| Nombre IUPAC | acetato de piren-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.08 |