Learn More
Sal sódica del ácido 1-pirenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyrenesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 59323-54-5 |
| Fórmula molecular | C16H9NaO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sodium 1-Pyrenesulfonate, 1-Pyrenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=S([O-])(C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C1C=C4)=O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | pireno-1-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 304.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.02 |