Learn More
Clorhidrato de 1-pirenometilamina, TRC
Código de producto. 30417934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30417934 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30417934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP989505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenemethylamine Hydrochloride
CAS 93324-65-3
Fórmula molecular C17H13N.HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Aminomethylpyrene Hydrochloride, 1-Pyrenemethylammonium Chloride, 1-Pyrenylmethylamine Hydrochloride, 1-Pyrenemethanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H
SMILES Cl.NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC clorhidrato de piren-1-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 267.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0815
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.