Learn More
Clorhidrato de 1-pirenometilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyrenemethylamine Hydrochloride |
| CAS | 93324-65-3 |
| Fórmula molecular | C17H13N.HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Aminomethylpyrene Hydrochloride, 1-Pyrenemethylammonium Chloride, 1-Pyrenylmethylamine Hydrochloride, 1-Pyrenemethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de piren-1-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0815 |