Learn More
1-pirenemetanol, TRC
Código de producto. 30426654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426654 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30426654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9894402G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenemethanol
CAS 24463-15-8
Fórmula molecular C17 H12 O
Cantidad 2 g
Sinónimo 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2
SMILES OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC piren-1-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0888