Learn More
Ácido 1-pirenodecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pyrenedecanoic Acid |
| CAS | 64701-47-9 |
| Fórmula molecular | C26 H28 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-(1-Pyrene)decanoic Acid, 10-(1-Pyrenyl)decanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28O2/c27-24(28)12-7-5-3-1-2-4-6-9-19-13-14-22-16-15-20-10-8-11-21-17-18-23(19)26(22)25(20)21/h8,10-11,13-18H,1-7,9,12H2,(H,27,28) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | Ácido 10-piren-1-ildecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 372.499 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.209 |