Learn More
1-pirenocarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30413823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413823 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30413823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP98920010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Fórmula molecular C17H10O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
Fórmula InChI InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
Nombre IUPAC pireno-1-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 230.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0732