Learn More
1-Pirinocarboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363016 25 g 25 g
11353016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10835.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3029-19-4 | C17H10O | 230.266 g/mol
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pirenocarboxaldehído es un importante intermedio y se utiliza en los sectores agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes. Se utiliza como fluoróforo altamente sensible a la polaridad para la tipificación de SNP.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3029-19-4
Fórmula molecular C17H10O
Peso molecular (g/mol) 230.266
Número MDL MFCD00004139
Clave InChI RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
PubChem CID 232848
Nombre IUPAC pireno-1-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenecarboxaldehyde
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1874889
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.27
Porcentaje de pureza 99%