Learn More
Ácido 1-pirenobutírico, TRC
Código de producto. 30424153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424153 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30424153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP98050010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenebutyric Acid
CAS 3443-45-6
Fórmula molecular C20H16O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC ácido 4-piren-1-ilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 288.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.115