Learn More
Ácido 1-pirenebutirico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335129 5 g 5 g
11325129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17760.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-pirenebutirico es una sonda fluorescente utilizada para estudiar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros sistemas biológicos. Actúa como fluoróforo excitable por UV con fluorescencia dependiente de la concentración. También se emplea como sonda para suero bovino. Los nanocompuestos con nanotubos de carbono dopado con nitrógeno modificados con ácido 1-pirenebutirico pueden usarse como biosensores para detectar glucosa en muestras de suero humano.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3443-45-6
Fórmula molecular C20H16O2
Peso molecular (g/mol) 288.35
Número MDL MFCD00004141
Clave InChI QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenebutyric acid
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2140554
Información de solubilidad Partially soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 4-piren-1-ilbutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.35
Porcentaje de pureza 97%