Learn More
1-Pirenebutilamina, TRC
Código de producto. 30425690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425690 50 mg -
30414949 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP85000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205488-15-9
Fórmula molecular C20 H19 N
Peso molecular (g/mol) 273.37
Sinónimo 1-Pyrenebutanamine, 1-(4-Aminobutyl)pyrene, 4-(1-Pyrenyl)butylamine, 1-Pyrenebutylamine
Nombre IUPAC 4-pirena-1-ilbutano-1-amina
SMILES NCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenebutylamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N/c21-13-2-1-4-14-7-8-17-10-9-15-5-3-6-16-11-12-18(14)20(17)19(15)16/h3,5-12H,1-2,4,13,21H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1517