Learn More
1-Propiniltri-n-butiltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369036 1 g 1 g
11379036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20201.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64099-82-7
Fórmula molecular C15H30Sn
Peso molecular (g/mol) 329.115
Número MDL MFCD01863650
Clave InChI KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
Nombre IUPAC tributil(prop-1-inil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propynyltri-n-butyltin
Densidad 1.082
Punto de ebullición 277°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Índice de refracción 1.483
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.12
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propynyltri-n-butyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributylpropynylstannane