Learn More
Dihidrobromuro de 1-propilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylpiperazine Dihydrobromide |
| CAS | 64262-23-3 |
| Fórmula molecular | C7H16N2 . 2HBr |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Piperazine Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Br.Br.CCCN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-propilpiperazina; dihidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 290.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.9837 |