Learn More
Dihidrobromuro de 1-propilpiperazina, TRC
Código de producto. 30419392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419392 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30419392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838518250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propylpiperazine Dihydrobromide
CAS 64262-23-3
Fórmula molecular C7H16N2 . 2HBr
Cantidad 250 mg
Sinónimo Piperazine Impurity 17
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H
SMILES Br.Br.CCCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-propilpiperazina; dihidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 290.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.9837